Fortfahren mit
58063
Reservoir für Filtrationsvorrichtung 1
volume 250 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
volume
250 mL
General description
Replacement glass reservoir for Supelco® mobile phase filtration apparatus 1.
Reservoir for Filtration Apparatus 1(volume 250 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5807458061AXYRES2CV25
Reservoir capacity 25 mL, divided
AXYRES2CV25
Reservoir
description
volume 250 mL
description
volume 500 mL
description
-
description
capacity 25 mL, divided
volume
250 mL
volume
500 mL
volume
-
volume
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)