Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 500 μL, PEEK | description volume 5 μL, PEEK | description volume 5 mL, PEEK | description volume 50 μL, PEEK |
| volume 500 μL | volume 5 μL | volume 5 mL | volume 50 μL |
| material PEEK | material PEEK | material PEEK | material PEEK |
| O.D. 1.6 mm | O.D. 1/16 in. , 1.6 mm | O.D. 1.6 mm , 1/16 in. | O.D. 1/16 in. , 1.6 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Probenschleife für Einspritzvorrichtungen 9010, 9125 und 9725
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?