Fortfahren mit
57643
Probenschleife für Einspritzvorrichtungen 9010, 9125 und 9725
volume 50 μL, PEEK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
volume
50 μL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
576405764957641
description
volume 50 μL, PEEK
description
volume 5 μL, PEEK
description
volume 5 mL, PEEK
description
volume 10 μL, PEEK
volume
50 μL
volume
5 μL
volume
5 mL
volume
10 μL
O.D.
1.6 mm
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
material
PEEK
material
PEEK
material
PEEK
material
PEEK
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)