Merck
57645
Probenschleife für Einspritzvorrichtungen 9010, 9125 und 9725
volume 200 μL, PEEK
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PEEK
AD
1.6 mm
1/16 in.
Volumen
200 μL
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)