Fortfahren mit
57644
Probenschleife für Einspritzvorrichtungen 9010, 9125 und 9725
volume 100 μL, PEEK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
volume
100 μL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
576415764757646
description
volume 100 μL, PEEK
description
volume 10 μL, PEEK
description
volume 1 mL, PEEK
description
volume 500 μL, PEEK
material
PEEK
material
PEEK
material
PEEK
material
PEEK
volume
100 μL
volume
10 μL
volume
1 mL
volume
500 μL
O.D.
1.6 mm
O.D.
1/16 in. , 1.6 mm
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)