Fortfahren mit
57632
Probenschleife für Einspritzvorrichtung Modell 7725
volume 5 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
volume
5 mL
General description
Sample loop for model 7725 injector (volume 5 μL) is fabricated for advanced fluid-handling solutions for large number of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be made use in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Other Notes
Hinweis: Verwenden Sie VESPEL-Dichtung bis pH 10, Tefzel-Dichtungen bis pH 14.
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
576235763157626
description
volume 5 mL
description
volume 5 μL
description
volume 2 mL
description
volume 50 μL
volume
5 mL
volume
5 μL
volume
2 mL
volume
50 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)