Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Tube end fittings (nuts) not included.
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
LPLC: suitable
compatibility
for use with 1/16" tubing, for use with Omnifit fittings
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description for use with 1/16 in. tubing | description for use with 1/8 in. tubing | description - |
| compatibility for use with 1/16" tubing, for use with Omnifit fittings | compatibility for use with 1/8 in. tubing, for use with Omnifit fittings | compatibility - |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging - |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) - |
| description Tube end fittings (nuts) not included. | description Tube end fittings (nuts) not included. | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greifer-Verschraubung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?