Merck
57345-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonym(e):
SPME-FASER 23GA 3 STÜCK (AUTO) MIT 65μM PS-DVB-BESCHICHTUNG
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
product name
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materialien
fused silica fiber
plain blue hub
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Flüchtige Verbindungen, Amine und Nitroaromaten
Fußnote
Diese SPME-Faseranordnung ist auch als Nitinol(NIT)-Kern als Kat.-Nr. 57923-U erhältlich und bietet eine verbesserte Faserreproduzierbarkeit, bessere Faserhaltbarkeit, beibehaltene Selektivität für Verfahrenskonsistenz und eine Reaktionsträgheit des Kerns, um die Analytenstabilität zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter SigmaAldrich.com/NITSPME .
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)