Fortfahren mit
57331
SPME-Faserhalter
greener alternative
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers, pk of 1
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pk of 1
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
greener alternative category
General description
Der Halter schützt die beschichteten Fasern und ermöglicht die Kontrolle der Faserexposition während der Adsorption und Desorption der Analyte. Der Halter kann unbegrenzt wiederverwendet werden und dient zur Aufnahme der austauschbaren Faserassemblierung. Erstmalige Benutzer müssen einen Halter und eine Faserassemblierung bestellen.
Faserhalter für manuelle Probenahmen
Über eine justierbare Tiefenführung können die Fasern für die Probenahme positioniert und korrekt in der beheizten Zone der GC-Injektionsöffnung platziert werden. Die Fasern können in der exponierten Position arretiert werden.
Faserhalter für automatische Probenahmen oder HPLC-Analysen
Dieser Faserhalter kann mit einem Varian 8100/8200 AutoSampler oder mit unserer SPME/HPLC-Schnittstelle verwendet werden. Für die Verwendung mit dem Varian AutoSampler wird ein SPME-Upgradekit benötigt - bitte wenden Sie sich bezüglich der Systemanforderungen an die Varian Instrument Division.
Faserhalter für CTC CombiPAL/CombiPAL-xt und Gerstel MPS2
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Legal Information
CombiPAL is a trademark of CTC Analytics
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
57347-U57330-U57356-U
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
compatibility
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
compatibility
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2 Autosamplers
compatibility
for use with Manual Sampling
compatibility
-
packaging
pk of 1
packaging
pk of 1
packaging
pk of 1
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPME-Faserhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)