Merck
57080-U
Supelco
Visi-1 für einzelne SPE-Kartuschen
Synonym(e):
Visi-1 einzelner SPE-Röhrchenverarbeiter
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Der Visi-1-Prozessor bietet zwei Arten der Flußkontrolle.
Unser Visi-1-Prozessor für Einzelproben bietet eine exakte Flußkontrolle durch eine einzelne 1ml, 3ml oder 6ml SPE-Kartusche. Es gibt kein schnelleres, einfacheres oder zuverlässigeres Verfahren für die Bearbeitung einer oder einiger weniger Proben. Die Kartusche wird einfach mit der entsprechenden Lösung gefüllt und auf den Visi-1-Prozessor gesteckt. Dreht man die Rändelschraube im Uhrzeigersinn, fließt die Lösung langsam und gleichmäßig durch die Kartusche, und man erhält äußerst reproduzierbare Ergebnisse für die SPE. Mit dem Kolben wird am Ende der letzte Tropfen Lösungsmittel aus der Kartuschenspitze gedrückt. Man entfernt die Kartusche vom Prozessor, füllt die nächste Lösung ein und wiederholt den Vorgang.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)