567511-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Discovery® HS F5 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Leitfaden zur Übertragung einer C18-Methode auf die Discovery HS F5
Im allgemeinen werden Basen auf der HS F5 stärker zurückgehalten als auf einer C18. Bei diesen Verbindungen wird eine Erhöhung des organischen Anteils um 5 - 10% eine ähnliche Retention zeigen. Allerdings wird sich die Selektivität sehr stark unterscheiden.
Analyten mit niedrigen log Po/w-Werten (kleiner als 2,5) werden auf einer HS F5 stärker retardiert als auf einer C18. Die Größe dieses Unterschieds ist stark analyt-abhängig.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einzigartige Selektivität
- Retention vergleichbar mit C18 (bisweilen stärkere mobile Phase erforderlich)
- Ausgezeichnete Peak-Form
- Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
- Upscale von 3 bis 10μm Partikelgröße
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?