Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
Tefzel® unit (fittings included), polyethylene filter
description
UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™
solvent filter assembly
feature
replaceable frits
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-426
pore size
10 μm
General description
10μm Einlass-Filter - Diese Upchurch-Einheit enthält keine Metallteile. Sie besteht aus einem auswechselbaren 10μm Filterelement aus hochmolekularem Polyethylen, das in eine Tefzel-Halterung geschraubt ist. Die Filtereinheit wird über ein flanschloses Tefzel-Fitting (enthalten) mit dem Ansaugschlauch verbunden.
Legal Information
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 10 μm | description pore size 2 μm | description pore size 10 μm | description frit diam. 3 mm |
| material Tefzel® unit (fittings included), polyethylene filter | material - | material - | material stainless steel IT frit |
| pore size 10 μm | pore size 2 μm | pore size 10 μm | pore size 0.5 μm |
| feature replaceable frits | feature - | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Upchurch Scientific, Inc A-426 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| description UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ | description - | description universal design | description - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?