Merck
57677
Fritten für Vorsäulenfilter von Isolation Technology
frit diam. 3 mm
Synonym(e):
Ersatzfritte, 3mm, für den IT Vorsäulenfilter, 10 Stück
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel IT frit
packaging
pkg of 10 ea
frit diam.
3 mm
pore size
0.5 μm
compatibility
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
General description
The features of Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter include:
  • In-line installation.
  • High capacity inlet filter, with 0.5 μm stainless steel frit.
  • Minimizes dead volume and band broadening, to prevent loss of column efficiency while protecting the column.
  • Includes two each of tubing, nut, and ferrules.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)