Merck
55276-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid solid phase extraction (SPE) Cartridge
Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 200, polypropylene material (hardware), PE frit (20 μm)
Synonym(e):
HybridSPE (phospholipid and protein removal) SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
HybridSPE®-Phospholipid, Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 200, polypropylene material (hardware), PE frit (20 μm)
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 30 mg
Verpackung
pk of 200
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
zirconia-based phase
Allgemeine Beschreibung
HybridSPE-Phospholipid Technology ist eine einfache und generische Methode zur Probenvorbereitung, die für die gezielte Entfernung endogener Protein- und Phospholipid-Interferenzen aus biologischem Plasma und Serum vor der LC-MS- oder LC-MS/MS-Analyse konzipiert wurde. Biologisches Plasma oder Serum unterliegen durch Zugabe und Mischen von gesäuertem Acetonitril zunächst einer Proteinfällung. Die gefällten Proteine werden dann mittels Zentrifugation entfernt und der entstandene Überstand wird entweder auf die HybridSPE-Phospholipid-96-Well-Platte oder in die HybridSPE-Phospholipid-Kartusche überführt, die als chemischer „Filter“ wirkt und gezielt die endogenen Phospholipidproben entfernt. Die Retention der Phospholipide beruht auf einer hochselektiven Lewis-Säure-Basen-Interaktion zwischen den proprietären Zirkonium-Ionen, die sich funktionell an die stationäre Phase der HybridSPE binden, und der Phosphatgruppe, welche in allen Phospholipiden vorkommt. Das resultierende Eluat ist für die sofortige Anwendung in der LC-MS- oder LC-MS-MS-Analyse geeignet.
Die „In-Well“- und „In-Cartridge“-Fällungsmethoden sind für die 96-Well-Version von HybridSPE-Phospholipid und die Kartusche von HybridSPE-Phospholipid Ultra verfügbar. Dabei wird zunächst biologisches Plasma oder Serum auf die Mikrotiterplatte bzw. in die Kartusche gegeben und dann gesäuertes Acetonitril, das Fällungsmittel. Nach kurzem Mischen/Vortexen wird Vakuum angelegt. Da die Versionen 96-Well und Ultra-Kartusche zahlreiche hydrophobe Filter/Fritten mit geringer Porosität enthalten, funktioniert der gepackte Filter bzw. die gepackte Fritte als Tiefenfilter und ermöglicht so während der Extraktion die Entfernung von sowohl Phospholipiden als auch gefällten Proteinen. Die standardmäßigen HybridSPE-Phospholipid-Kartuschen erfordern eine „Off-line“-Fällung.
Anwendung
  • Less is more: a methodological assessment of extraction techniques for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) analysis in mammalian tissues.: This study evaluates various extraction techniques, including the use of HybridSPE-Phospholipid, for analyzing PFAS in mammalian tissues. The research highlights the importance of effective phospholipid removal to ensure accurate PFAS quantification (Mertens et al., 2023).
  • Rapid analysis of 65 pharmaceuticals and 7 personal care products in plasma and whole-body tissue samples of fish using acidic extraction, zirconia-coated silica cleanup, and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: The study includes HybridSPE-Phospholipid as part of the cleanup process, demonstrating its efficiency in removing phospholipids to improve the detection of pharmaceuticals and personal care products in biological samples (Tanoue et al., 2020).
  • Multi LC-MS/MS and LC-HRMS Methods for Determination of 24 Mycotoxins including Major Phase I and II Biomarker Metabolites in Biological Matrices from Pigs and Broiler Chickens.: This research utilizes HybridSPE-Phospholipid for the cleanup of biological matrices, enhancing the accuracy of mycotoxin detection by effectively removing interfering phospholipids (Lauwers et al., 2019).
  • Effective phospholipid removal from plasma samples by solid phase extraction with the use of copper (II) modified silica gel cartridges.: The study compares various phospholipid removal techniques, highlighting the performance of HybridSPE-Phospholipid in achieving high phospholipid removal efficiency from plasma samples (Flieger et al., 2017).
  • Liquid chromatography mass spectrometry determination of perfluoroalkyl acids in environmental solid extracts after phospholipid removal and on-line turbulent flow chromatography purification.: The research demonstrates the application of HybridSPE-Phospholipid in the removal of phospholipids from environmental solid extracts, facilitating the accurate measurement of perfluoroalkyl acids (Mazzoni et al., 2016).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vereint die Einfachheit der Proteinfällung mit der Selektivität der Festphasenextraktion (SPE) durch die gezielte Entfernung von Phospholipiden
  • Reduziert die Ionenunterdrückung durch vollständige Entfernung der Phospholipide und gefällten Proteine
  • Zwei- bis dreistufige generische Methode
  • Geringe bis keine Methodenentwicklung
  • Als 96-Well-Platten und 1 mL große Kartuschen erhältlich
Rechtliche Hinweise
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A high-throughput method for liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination of plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole grain wheat and rye intake
Ross, A.B., et al.
Analytical Biochemistry, 499, 1-7 (2016)
Pankaj K Kanaujia et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6612-6620 (2011-08-25)
Selective extraction and enrichment of nerve agent degradation products has been achieved using zirconia based commercial solid-phase extraction cartridges. Target analytes were O-alkyl alkylphosphonic acids and alkylphosphonic acids, the environmental markers of nerve agents such as sarin, soman and VX.
Development and validation of an HPLC-MS/MS method to determine clopidogrel in human plasma. Use of incurred samples to test back-conversion
Silvestro, L., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 878 (30), 3134-3142 (2010)
Quantitative determination of capecitabine and its six metabolites in human plasma using liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry
Deenen, M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 913-914, 30-40 (2013)
Solid-phase extraction of phosphorous-containing amino acid herbicides from biological specimens with a zirconia-coated silica cartridge
Watanabe, D., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 969, 69-76 (2014)
Artikel
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
Protokolle
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.