Merck
54417
Rheodyne® 3-way Valve, 7030
Accepts 1/16″ tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel valve
Beschreibung
manual 3-way switching valve
Leistungsmerkmale
number of ports 6
positions 2
Hersteller/Markenname
Rheodyne
Parameter
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Fitting
10-32 female Rheodyne valve ports
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)