Fortfahren mit
58817
Rheodyne® Modell 7060 Selektionsventil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Parameter:
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
number of ports 7, positions 6
parameter
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
General description
Für die Wahl zwischen Säulen oder mobilen Phasen.
Statt häufig Säulen an Ihr System anzuschließen oder zu trennen, verbinden Sie den Injektorausgang mit dem gemeinsamen Anschluß des Modells 7060 und bis zu sechs Säulen mit den äußeren Anschlüssen. (Wir empfehlen einen Anschluß für einen Bypass/Spülen zu nutzen.) Der gemeinsame, zentrale Anschluß kann durch ein Drehen des Hebels nacheinander mit jedem der sechs äußeren Anschlüsse verbunden werden. Sie können den Schalthebel in jede Richtung drehen.
Dispersionsarme 0,41mm/0,016" ID-Kanäle und eine internes Volumen von weniger als 2μl sorgen für eine nur minimale Peakverbreiterung.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
544325762154479
description
-
description
-
description
Rheodyne 7725i
description
-
parameter
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
parameter
5000 psi max. pressure
parameter
7000 psi max. pressure
parameter
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
feature
positions 6, number of ports 7
feature
number of ports 6, positions 2, manual
feature
positions 2, number of ports 6, manual
feature
number of ports 6, manual, positions 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)