Merck
54181-U
Supelco
Supel-Select HLB SPE-Röhrchen
bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Qualität
MS friendly
Zusammensetzung
bed wt., 30 mg
Verpackung
pk of 100
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
160-420 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Hydrophilic modified styrene polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene phase
Partikelgröße
50-70 μm
Porengröße
80-200 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase
Kompatibilität der Probenmatrix: Wässrige Lösungen (biologische Flüssigkeiten, Wasser)
  • Hydrophiles modifiziertes Styrolpolymer
  • Entwickelt für die Extraktion eines äußerst breiten Spektrums an Verbindungen aus wässrigen Proben
  • Die Retention basiert vorwiegend auf der Umkehrphase; aufgrund der hydrophilen Modifizierung der Phase ist dieses Produkt auch für polare Verbindungen geeignet.
  • Beispiele von Verbindungen mit höherer Polarität, die zurückgehalten und zurückgewonnen werden können, sind u. a.: Pyridoxin (logPo/w -0,56), Riboflavin (logPo/w -2,02), Biotin (logPo/w 0,11).
Anwendung
Supel-Select HLB SPE Tube may be used as an extraction cartridge for the solid phase extraction and analysis of caffeine and acetaminophen in amniotic fluid using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hervorragende Leistung bei der Probenvorbereitung zu kostengünstigeren Preisen
  • Auch für generische Methoden geeignet – Sparen Sie Zeit, Geld und Mühen bei der Methodenentwicklung
  • Höhere Kapazitäten ermöglichen ein geringeres Bettgewicht = geringere Elutionsvolumina = Zeiteinsparung bei der Probenverarbeitung
  • Die Beständigkeit gegenüber Übertrocknung sorgt für robustere Methoden
  • Geringer Anteil an mittels UV und MS extrahierbaren Substanzen für einen geringeren Hintergrund und höhere Sensitivität
  • Strenge Produktions- und QC-Richtlinien gewährleisten eine höhere Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen, Röhrchen und Wells für erhöhte Genauigkeit und Präzision
Rechtliche Hinweise
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
LC-MS/MS analysis of acetaminophen and caffeine in amniotic fluid
Burrai.L, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(2), 405-410 (2015)
Chiedza F Munyeza et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(6), 837-845 (2015-09-18)
Tigecycline (TIG), a derivative of minocycline, is the first in the novel class of glycylcyclines and is currently indicated for the treatment of complicated skin structure and intra-abdominal infections. A selective, accurate and reversed-phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
Pablo Vazquez-Roig et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(7), 2851-2864 (2010-05-01)
A simple and robust method using solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the simultaneous determination of 14 drugs of abuse and their metabolites (cocainics, amphetamine-like compounds, cannabinoids, and opiates) in surface waters has been developed.
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 477-481 (2016-12-06)
Monitoring of steroid esters in blood serum is desirable in order to detect the possible illegal use of natural hormones as growth promoters. A method for the determination of testosterone propionate, testosterone benzoate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate and estradiol benzoate
Wei Chen et al.
Chemosphere, 163, 99-107 (2016-08-16)
A sensitive method for simultaneous determination of 20 trace organic chemicals (TOrCs, including preservatives, antioxidants, disinfectants, oestrogens, alkyl-phenols and bisphenol-A) in surface water and wastewater has been developed and validated based on the optimisation of solid-phase extraction (SPE) followed by
Artikel
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MS