Merck
54034-U
Supelco
pk20 Envicarb/NH2/Si SPE Tubes 12mL
bed B 400 mg (Supelclean LC-NH2), bed A 500 mg (Carbopack B 120/400), bed C 600 mg (Supelclean LC-Si), volume 12 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed A, 500 mg (Carbopack B 120/400)
bed B, 400 mg (Supelclean LC-NH2)
bed C, 600 mg (Supelclean LC-Si)
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
12 mL
Aktive Matrixgruppe
amino phase
carbon phase
silica phase
Anwendung(en)
food and beverages
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)