Merck
52635-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPE-Röhrchen
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 50 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
pKa 
9.8
Kapazität
~0.43 meq/g capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Normale Phase oder Anionenaustausch
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische oder wässrige Lösungen
  • Polymerisch gebundene Aminopropylphase sehr polarer Art (Wasserstoffbindung), die Anwendungen der normalen Phase und des Ionenaustauschs zulässt.
  • Ein schwacher Anionenaustauscher mit 9,8 pKa. Bei einem pH-Wert von 7,8 oder kleiner werden die funktionalen Gruppen positiv geladen.
  • Die Ionenaustauschkapazität beträgt ∼ 0,43 meq/g.
  • Ermöglicht die schnelle Freisetzung sehr starker Anionen, wie z. B. Sulfonsäuren, die durch starke Anionenaustauscher unwiderruflich beibehalten werden können.
  • Kann in einigen Umkehrphaseanwendungen eingesetzt werden (aufgrund eines Ethyl-Spacers); wird jedoch aufgrund seiner polaren Natur vorrangig als Sorptionsmittel der Ionenaustausch- oder normalen Phase verwendet.
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heather M Nonhebel et al.
Functional plant biology : FPB, 47(8), 716-726 (2020-05-23)
Current understanding of the role of plant hormones during cereal grain filling is confounded by contradictory reports on hormone production that is based on poor methodology. We report here on the accurate measurement of indole-3-acetic acid (IAA) and abscisic acid
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.