Merck
508748
Supelco
8mm Deckel, Silicone/PTFE Liner, 30 Durometer, pk 100
diam. × thickness 8 mm × 1.0 mm, silver aluminum seal, PTFE/silicone, hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/silicone
silver aluminum seal
Härte
30 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
8 mm × 1.0 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)