Merck
506532
Supelco
Kalibriermischung für flüchtige Stoffe nach EPA Appendix IX
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA 8260
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    Acetonitrile
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon disulfide
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,4-Dioxane
    Ethylbenzene
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl methacrylate
    2-Methyl-1-propanol
    Naphthalene
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Pyridine trifluoroacetate
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Alle anzeigen (49)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)