Merck
504955-40
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonym(e):
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie Discovery® C18 für jede Methode, die eine C18-Säule erfordert. Durch die ausgezeichnete Peakform, Reproduzierbarkeit und Stabilität ist sie die Säule der Wahl für alle routinemäßigen bis anspruchsvollen C18-Methoden.
Anwendung
  • Determination of 2,4-dimethylhydroxybenzene by chromatographic methods in forensic toxicological research of biological material: This research highlights the Discovery® C18 column′s application in forensic science, providing robust and precise analyses necessary for toxicological screenings (Chernova et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • Hervorragende Peakform bei basischen und sauren Analyten
  • Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
  • Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
  • Geringere Hydrophobität als viele vergleichbare C18-Säulen für schnellere Analysen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered