Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50350-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produktbezeichnung
Ascentis® Express OH5, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L86
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 3 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 mm × 3 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Matrix
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydroxy, penta- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?