Wichtige Dokumente
502219
Dabsylchlorid
for HPLC derivatization
Synonym(e):
4-(4-Dimethylaminophenylazo)-benzolsulfonylchlorid, 4-Dimethylamino-azobenzol-4′-sulfonylchlorid, DABS-Cl, Dabsylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
Form
solid
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
InChIKey
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?