Merck
500429
Supelco
JHAP-43 Mischung
1 ppm in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA TO-14
Verpackung
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
Hersteller/Markenname
Scott Gas T9Z90000-110
Konzentration
1 ppm in nitrogen
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
JHAP-43 Mix is used as an air monitoring standard, which employs TO-14 SUMA canister sampling for GC/MS analysis of volatile organics in ambient air.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromomethane
    1,3-Butadiene
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    1,2-Dibromoethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,2-Dichlorotetrafluoroethane
    Ethylbenzene
    4-Ethyltoluene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Styrene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Alle anzeigen (43)
Anwendung
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring