Fortfahren mit
48732
Aroclor 1242 -Lösung
certified reference material, 50 mg/kg in transformer oil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5 mL
concentration
50 mg/kg in transformer oil
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2c(cc(cc2)Cl)Cl
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H
InChI key
QORAVNMWUNPXAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
448064873144807
description
certified reference material, 50 mg/kg in transformer oil
description
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
description
certified reference material, 500 mg/kg in transformer oil
description
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
packaging
ampule of 5 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 5 mL
packaging
ampule of 1 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aroclor 1242 -Lösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64742-53-6 + 64742-46-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)