Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5 mL
concentration
500 mg/kg in transformer oil
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2c(cc(cc2)Cl)Cl
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H
InChI key
QORAVNMWUNPXAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 500 mg/kg in transformer oil | description certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane | description certified reference material, 50 mg/kg in transformer oil | description NIST®SRM® |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade reference material |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aroclor 1242 -Lösung
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64742-53-6 + 64742-46-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?