Fortfahren mit
48525
3,3′-Dichlorbenzidin
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-109-0
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)c2cc(c(cc2)N)Cl)N
InChI
1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2
InChI key
HUWXDEQWWKGHRV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D12384D9015D151009
description
analytical standard
description
97%
description
ISOPAC®
description
99%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
91-94-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)