Merck
47913
Supelco
EPA 8080 Pestizidmischung
certified reference material, each component in hexane: toluene (1:1) (varied)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
EPA 8081
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
each component in hexane: toluene (1:1) (varied)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    α-BHC 250 μg/mL
    β-BHC 250 μg/mL
    Lindane 250 μg/mL
    δ-BHC 250 μg/mL
    Aldrin 250 μg/mL
    6-Hydroxy-2-naphthyl disulfide 250 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 250 μg/mL
    4,4′-DDT 250 μg/mL
    Dieldrin 250 μg/mL
    α-Endosulfan 250 μg/mL
    β-Endosulfan 250 μg/mL
    Endosulfan sulfate 250 μg/mL
    Endrin 250 μg/mL
    Endrin aldehyde 250 μg/mL
    Heptachlor 250 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 250 μg/mL
    Methoxychlor 1000 μg/mL
    Alle anzeigen (17)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)