44896-U
ASTM® D6584 Butantriol Interner Standard Nr. 1
1000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Synonym(e):
1,2,4-Butantriol -Lösung, Biodiesel-Verunreingung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D6584
Verpackung
pkg of 5 mL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Konzentration
1000 μg/mL in pyridine
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
single component solution
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters