Fortfahren mit
74208
Nonadecansäure-methylester
analytical standard
Synonym(e):
Methylnonadecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.53
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-056-9
Beilstein/REAXYS Number:
1788184
MDL number:
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
37-40 °C (lit.), 37-41 °C
format
neat
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Methylnonadecanoat kann als interner Standard zur Untersuchung des Mechanismus der antioxidativen Wirkung von Ginsengextrakt mittels mit Elektronenspinresonanzspektrophotometrie gekoppelter Gaschromatografie verwendet werden. Methylnonadecanoat kann auch als interner Standard zur Untersuchung der Trennung von molekularen Spezies von Triacylglycerinen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie im Silberionenmodus eingesetzt werden.
Methylnonadecanoat kann als interner Standard zur Untersuchung des Mechanismus der antioxidativen Wirkung von Ginsengextrakt mittels mit Elektronenspinresonanzspektrophotometrie gekoppelter Gaschromatografie verwendet werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
941187656051535
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonadecansäure-methylester
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Irene B Gutiérrez et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 173, 293-304 (2019-02-19)
S-metolachlor (SMOC) and terbuthylazine (TBA) are herbicides that commonly appear as active ingredients (a.i.) in the composition of plant protection products. In a previous work, experimental bioassays were performed using those chemicals to find suitable molecular biomarkers to assess its
Separation of molecular species of triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with a silver ion column
Christie.W.W
Journal of Chromatography A, 454, 273-284 (1988)
Ginseng extract scavenges hydroxyl radical and protects unsaturated fatty acids from decomposition caused by iron-mediated lipid peroxidation
Zhang D, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 20(1), 145-150 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
74208-5G04061837612787
74208-1G04061837612770