442834
Valeraldehyd-2,4-DNPH
analytical standard
Synonym(e):
Valeraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-2-3-4-7-12-13-10-6-5-9(14(16)17)8-11(10)15(18)19/h5-8,13H,2-4H2,1H3/b12-7+
InChIKey
XGVOZGLOQUHZBZ-KPKJPENVSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?