Wichtige Dokumente
442734
p-Terphenyl-d14
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
212-213 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+14
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
InChIKey
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?