Merck
442441
Supelco
Acrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Synonym(e):
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.18
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 25 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChIKey
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acrolein-2,4-DNPH ist ein Derivat von Acrolein, das durch die chemische Umsetzung von Acrolein mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin in Gegenwart von Trifluoressigsäure gebildet wird.[1]
Anwendung
Acrolein-2,4-DNPH wird zur Bestimmung der Menge an Acrolein, die im Extrakt des Verbrennungsprodukts von Polyethylen vorliegt mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) verwendet.[1]
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toxicity of smoke extracts towards A549 lung cells: role of acrolein and suppression by carbonyl scavengers
Burcham.CP, et al.
Chemico-Biological Interactions, 183, 416-424 (2010)