Wichtige Dokumente
442361
2-Methylphenol
analytical standard
Synonym(e):
o-Cresol, 2-Methyl-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
3.72 (vs air)
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
1110 °F
Expl.-Gr.
1.47 %, 148 °F
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?