Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,10 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,30 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 304,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.18
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-683-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
solubility
66 g/L
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(NCC=C)N
InChI
1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
InChI key
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Zn-Dendrit-Unterdrückung und Festelektrolyt-Grenzflächenkontrolle mit N-Allylthioharnstoff als Elektrolytzusatz für wässrige Zn-Ionen-Batterien: Die Studie unterstreicht die Wirksamkeit von N-Allylthioharnstoff als Zusatz für Elektrolyte in Zink-Ionen-Batterien zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit (Quelle: ).
- Design, Synthese und spektrale Charakterisierung einer Reihe von Thiocarbamiden mit Cumarin-Rückgrat: In dieser Forschungsarbeit werden eine Reihe von Thiocarbamiden, darunter N-Allylthioharnstoff, synthetisiert und ihre spektralen Eigenschaften und potenziellen pharmazeutischen Anwendungen untersucht (Quelle: ).
Analysis Note
Assay (HPLC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Allylthioharnstoff
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?