Merck
44139
Supelco
Cnidilin
analytical standard
Synonym(e):
5-(Isopentenyloxy)-8-methoxypsoralen, 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)-oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-on, Isophellopterin, Knidilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C=CC2=C(OCC=C(C)C)C3=C(OC=C3)C(OC)=C2O1
InChI
1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-20-14-11-4-5-13(18)22-16(11)17(19-3)15-12(14)7-9-21-15/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChIKey
NNDOCYLWULORAM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic