Fortfahren mit
74607
3-O-Acetyl-11-keto-β-boswelliasäure
analytical standard
Synonym(e):
11-keto-β-Boswelliasäureacetat, 3α-Acetoxy-11-oxo-12-ursen-24-säure, AKBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H48O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 328,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(C)=O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
InChI key
HMMGKOVEOFBCAU-BCDBGHSCSA-N
General description
3-O-acetyl-11-keto-β-boswellic acid is a triterpenic acid showing anti-inflammatory effects.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9855PHL891531076261
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)