Fortfahren mit
43075
Tetra-O-methylscutellarein
analytical standard
Synonym(e):
4′,5,6,7-Tetramethoxyflavon, 5,6,7-Trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, Scutellarein-tetramethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 585,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.34
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 585,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3
InChI key
URSUMOWUGDXZHU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83283S032773577
Scutellarein phyproof® Reference Substance
PHL83283
Scutellarein
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)