Fortfahren mit
S0327
Scutellarein
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavon, 6-Hydroxyapigenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Erigeron breviscapus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, greenish-yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H
InChI key
JVXZRQGOGOXCEC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flavonoid that is selectively cytotoxic toward cancer cells. Induces mitochondrial ROS, DNA damage, and metabolic suppression, preferentially in tumor cells. Scutellarein has been shown to have better absorption than scutellarin in Caco-2 monolayer cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73577PHL89788PHL83471
Scutellarin phyproof® Reference Substance
PHL89788
Scutellarin
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
biological source
Erigeron breviscapus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scutellarein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)