Merck
42154
Supelco
Dodecansäure-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonym(e):
Laurinsäure-1,2,3,4-13C4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C8H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)