Fortfahren mit
41909
Ständer für SCOTTY® 110 HP Zylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
environmental
General description
Mit diesem Gestell steht der SCOTTY 104-Zylinder sicher auf der Laborbank oder jeder anderen Fläche. Für Zylinder mit 3¼" Durchmesser.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
500410509965Z324558
description
-
description
-
description
with 1/8-inch tube connector included
description
volume 25 mL
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)