Fortfahren mit
Z324558
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
volume 25 mL
Synonym(e):
25 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, low form cylinder, measuring cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 20,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 1 mL
€ 20,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
115 mm
volume
25 mL
General description
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Other Notes
BR42020 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324590Z324612Z324523
description
volume 25 mL
description
volume 500 mL
description
volume 2,000 mL
description
volume 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 50 mL
feature
subdivision 1 mL
H
115 mm
H
250 mm
H
340 mm
H
90 mm
volume
25 mL
volume
500 mL
volume
2,000 mL
volume
-
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)