Merck
41651
Supelco
L-Rhamnose Monohydrat
analytical standard
Synonym(e):
6-Deoxy-L-mannose, L(+)-Rhamnopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
3912643
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
9.0-11.0% waer
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)