Merck
40846
Supelco
Phloroglucin Dihydrat
analytical standard
Größe auswählen
100 MG
€ 75,50
€ 75,50
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 75,50
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(OH)3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
Beilstein:
5109263
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 75,50
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
218-221 °C (A) (lit.)
SMILES String
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
InChIKey
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)