Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=CCl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol | description analytical standard, stabilized with 30 – 50 ppm Diisopropylamine | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format single component solution | format neat | format neat | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-01-6
79-01-6 + 67-56-1
79-01-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?