33317-U
Block #2
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Synonym(e):
Heizblock
About This Item
Empfohlene Produkte
L × B × H
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
Lochdurchm. × T
17 mm × 24 mm
Kompatibilität
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)