Wichtige Dokumente
30131-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tenax® TA, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, 35-60 mesh, pkg of 10 ea
Materialien
stainless steel TD tube
Agentur
EPA TO-1,IP-1B
Beschreibung
Sealed with (PTFE Endcaps)
Leistungsmerkmale
unconditioned
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
Partikelgröße
35-60 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)