Merck
29748-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Tenax® TA
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Tenax® TA, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Materialien
glass TD tube
Agentur
EPA TO-1,IP-1B
Beschreibung
sealed with Brass Endcaps
Leistungsmerkmale
fritted
preconditioned
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
Partikelgröße
60/80 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Thermodesorptionsröhrchen sind mindestens 50 bis 100 Mal wiederverwendbar und reduzieren den Einsatz von Zubehör wie Transferröhrchen, Kappen und Pipettenspitzen, was dem Prinzip „Vermeidung von Abfall“ entspricht. Außerdem entfällt durch diese Röhrchen die Verwendung giftiger Lösungsmittel wie CS2 zur Extraktion der zu untersuchenden VOC im Einklang mit dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. How much Tenax TA is contained per tube?
    1 answer
    1. This product includes 10 tubes. Each tube contains 186 mg of Tenax TA.