Wichtige Dokumente
29691-U
SLB®-ILD3606 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D3606
Parameter
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
313
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
petroleum
Säulenart
capillary extremely polar
Allgemeine Beschreibung
USP Code: None.
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.